Learn More
Merck Membranes d’esters de cellulose mixte MF-Millipore™ quadrillées : Taille des pores : 0,45 μm
Conçues pour une large gamme d’applications d’analyse et de recherche. Les membranes d’ester de cellulose mixte MF-Millipore™ avec des pores de 0,45 μm sont disponibles dans un large éventail de diamètres. Composées d’une membrane de cellulose mixte noire ou blanche à surface unie ou quadrillée.
Marque: Merck HAWP04700
214.77 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23269" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : CAS : 9004-70-0 Poids : 0.10000kg Transport : UN number : 3270 Chem class : 4.1 Pack group : II
Description
Conçues pour une large gamme d’applications d’analyse et de recherche.Les membranes d’ester de cellulose mixtes MF-Millipore™, d’une taille de pore de 0,45 μm, sont disponibles dans une gamme de diamètres.Composées d’une membrane de cellulose mixte noire ou blanche à surface unie ou quadrillée.
Les mélanges biologiques inertes d’acétate de cellulose et de nitrate de cellulose ont fait des filtres à membrane MF-Millipore™ l’une des membranes les plus utilisées dans les applications analytiques et de recherche.Les filtres MF-Millipore™ sans surfactant Triton™ contiennent des quantités minimales d’agent humidifiant et présentent une teneur en eau extractible inférieure à celle des filtres MF-Millipore™ classiques.
Caractéristiques et avantages :
- Filtre polyvalent pour applications de surveillance biologique et environnementale
- Disponibles en plusieurs tailles de pores, colorées en noir ou blanc, avec ou sans surface quadrillée
- Compatible avec les méthodes de stérilisation à l’oxyde d’éthylène, aux rayons gamma et à l’autoclave
Spécification
Non autoclavable | |
Blanc | |
Esters de cellulose mixte (MCE) (nitrate et acétate) | |
0,45 μm | |
60 mL/min x cm2 | |
Hydrophile | |
100Pack | |
150 µm | |
Hydrophile | |
47 mm |
≥ 1,8 bars, air avec eau | |
Membrane | |
Cellulose | |
Non stérile | |
4 L/min/cm2 | |
unie | |
100 / boîte | |
Membranes filtrantes | |
47 mm |
Sécurité et traitement
- MCE .45UM WH PL 47MM 100PK
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Matière solide inflammable Catégorie 1
Mention de danger
- H228-Matière solide inflammable.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P370+P378-En cas d'incendie: Utiliser pour l'extinction.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: nitrocellulose