Learn More
Merck Ensembles de filtration par centrifugation Centricon™ Plus-70
Compatibles avec le rotor à godets oscillants (250 ml) avec une rotation maximale de 3500xG
Marke: Merck UFC701008
Code nomenclature Nacres: NB.24
Additional Details : Poids : 0.61380kg
Beschreibung
Le filtre centrifuge Centricon™ Plus-70 est un dispositif jetable à usage unique conçu pour le traitement rapide des solutions biologiques aqueuses dans des volumes compris entre 15 et 70 ml. Il est compatible uniquement avec les centrifugeuses à godets oscillants. Le dispositif Centricon Plus-70 peut concentrer la plupart des solutions de 70 ml jusqu’à 350 μl en seulement 25 minutes (certaines solutions peuvent prendre un peu plus de temps).•Récupération type de 90 % •Concentration de 50 à 200 X •Faible volume de rétention •Le boîtier en polypropylène réduit au maximum le risque de liaison •La butée fixe empêche la rotation jusqu’à sécheresse •Prêt à l’emploi. Rien à assembler Applications : •Concentration et dessalage d’éluats provenant de colonnes de chromatographie •Concentration d’anticorps monoclonaux •Concentration de protéines ou de virus provenant de surnageants de culture •Clarification d’homogénats tissulaires et de lysats cellulaires •Échange ou diafiltration de tamponjetable, à usage unique, aqueuses, solutions, volumes, compris entre
Spezifikation
Oui | |
10 000 d | |
Concentration et dessalage d’éluats provenant de colonnes de chromatographie ; concentration d’anticorps monoclonaux ; concentration de protéines ou de virus provenant de surnageants de culture ; clarification d’homogénats tissulaires et de lysats cellulaires ; échange ou diafiltration de tampon | |
Godet de prélèvement de filtrat en polypropylène ; godet de filtration d’échantillons ; godet de concentrat / rétentat et bouchon | |
15 à 70 ml |
Ultracel-PL | |
Non stérile | |
Cellulose régénérée (CR) | |
Filtres pour centrifugation |