Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ YOUTILITY™ Flacon de laboratoire, avec filetage DIN 168-1, gradué, avec capuchon à visser
42.83 EUR valable jusqu'au 2024-05-31
Utilisez le code promo "21660" pour bénéficier de cette offre.
42.83 EUR valable jusqu'au 2024-06-30
Utilisez le code promo "21742" pour bénéficier de cette offre.
45.87 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23258" pour bénéficier de cette offre.
Utilisez le code promo "21660" pour bénéficier de cette offre.
42.83 EUR valable jusqu'au 2024-06-30
Utilisez le code promo "21742" pour bénéficier de cette offre.
45.87 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23258" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Capacité (métrique):
125 mL
250 mL
500 mL
1000 ml
Description
Les zones de préhension de forme spéciale sur les deux côtés du flacon permettent une manipulation plus facile et plus sûre. La forme plus fine du flacon YOUTILITY™ permet une utilisation plus optimale de l’espace limité dans les autoclaves et les réfrigérateurs de laboratoire. Les flacons peuvent être empilés horizontalement sur leurs côtés. Une zone d’étiquetage prédéfinie est compatible avec les étiquettes de flacons auto-adhésifs YOUTILITY™. Flacons de 125, 250, 500 et 1 000 ml. Flacons en verre moulés à partir de verre borosilicaté 3.3 DURAN™, un verre neutre de type 1 (pharmacopée), testé et approuvé. Le verre DURAN™ offre une très bonne résistance chimique et une résistance aux températures élevées.
- Manipulation plus facile et plus sûre grâce aux zones de préhension de forme spéciale situées des deux côtés du flacon
- Ouverture ou fermeture nettement plus rapide grâce au filetage raccourci du flacon, qui reste entièrement compatible avec les bouchons GL 45 et d’autres accessoires
- La forme ergonomique optimisée du bouchon à vis comporte des rainures et des crêtes confortables pour un serrage ou une dépose plus efficaces et plus faciles, notamment avec des mains plus petites ou gantées
- Les zones d’étiquetage prédéfinies sont compatibles avec les étiquettes auto-adhésives DURAN™ YOUTILITY™ pour une identification sans ambiguïté des flacons
- La forme plus fine du flacon permet une utilisation plus optimale de l’espace limité dans les autoclaves et les réfrigérateurs de laboratoire
- Le système testé et éprouvé de bouchon avec joint étanche assure l’étanchéité aux liquides
- L’empilage horizontal est possible
- Échelle facile à lire avec graduations pour estimer le contenu
- Céramique blanche cuite au feu, très résistante
Spécification
Diamètre (métrique) | 66 mm |
Capacité (métrique) | 250 mL |
À utiliser avec (application) | Autoclavage de milieux et de réactifs ; préparation de milieux et de réactifs ; prélèvement d’échantillons ; récipients de culture ; stockage de milieux et de réactifs ; transport et expédition ; réservoir de manipulation des liquides |
Matériau | Verre borosilicaté (3.3), polypropylène |
Quantité | 4/Bte |
Filetage (métrique) | GL 45 |
Autoclavable | Autoclavables |