Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Fiole jaugée, classe A, Brun, certificat de lot, avec trait de jauge gravé et bouchon egonomique en polyéthylène, impression blanche, avec certificat de lot et certificat de conformité
Les fioles jaugées DURAN™ servent à mesurer très exactement des quantités déterminées de liquides. Elles constituent donc un auxiliaire indispensable lors de l'analyse quantitative. Ces fioles jaugées sont certifiées par lot.
64.35€ - 242.00€
Spécification
Matériau | Verre borosilicaté 3.3, polyéthylène (divisé en valeurs multiples) |
---|---|
À utiliser avec (application) | stockage et transport de matériaux sensible à la lumière ; mesure des quantités de liquides ; solutions de dilution ; mélange de plusieurs composants ; analyse de mesure ; mesure volumétrique ; pour assurer une longue durée de vie de votre verrerie volumétrique et exclure les changements de volume possibles, ces produits en verre ne doivent pas être chauffés au-dessus de +250°C dans des armoires de séchage ou des stérilisateurs |
Nb par paquet | 2/boîte |
Autoclavable | Oui |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15230896
|
DWK Life Sciences
246760954 |
5 ml (col large) |
64.35€
2 pièces |
Expédition estimée: 06-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15240896
|
DWK Life Sciences
246761059 |
10 ml (col large) |
64.35€
2 pièces |
Expédition estimée: 24-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15250896
|
DWK Life Sciences
246761256 |
20 ml |
64.35€
2 pièces |
Expédition estimée: 27-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15260896
|
DWK Life Sciences
246761453 |
25 ml |
64.35€
2 pièces |
Expédition estimée: 10-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15270896
|
DWK Life Sciences
246761753 |
50 ml |
69.00€
2 pièces |
Expédition estimée: 06-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15280896
|
DWK Life Sciences
246762458 |
100 ml (taille du bouchon 12/21) |
70.30€
2 pièces |
Expédition estimée: 06-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15290896
|
DWK Life Sciences
246762552 |
100 ml (taille du bouchon 14/23) |
69.10€
2 pièces |
Expédition estimée: 10-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15200906
|
DWK Life Sciences
246763257 |
200 ml |
88.20€
2 pièces |
Expédition estimée: 10-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15210906
|
DWK Life Sciences
246763651 |
250 ml |
95.50€
2 pièces |
Expédition estimée: 01-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15220906
|
DWK Life Sciences
246764459 |
500 ml |
118.00€
2 pièces |
Expédition estimée: 06-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15230906
|
DWK Life Sciences
246765455 |
1000 ml |
185.00€
2 pièces |
Expédition estimée: 01-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15240906
|
DWK Life Sciences
246766357 |
2000 ml |
242.00€
2 pièces |
Expédition estimée: 01-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Les fioles jaugées sont disponibles en deux classes de précision différentes : classe A et classe B. Les deux classes se différencient par leur précision de mesure : A est la classe de précision supérieure tandis que la limite d'erreur de la classe B correspond à peu près au double de celle de la classe A. Les fioles jaugées de la classe de précision A possèdent une impression bleue pour les produits en verre transparent et une impression blanche pour les versions brunes. Les fioles jaugées relevant de la classe de précision A dotées d'un numéro de lot sont livrées avec un certificat de lot. Le certificat documente la valeur moyenne des mesures obtenues pour le lot en question, ainsi que l'écart-type correspondant et la date de délivrance du document. Les certificats de lots peuvent également être téléchargés en ligne. Le numéro de lot se compose de quatre chiffres. Les deux premiers chiffres correspondent à l'année de production, les deux suivants à l'identification du lot, p. ex. : 18.01.- Protection UV grâce à la coloration extérieure
- L'application de la coloration brune uniquement sur la face extérieure garantit des propriétés de verre DURAN™ inchangées à l'intérieur du flacon
- Coloration brune présentant une longue durabilité et une bonne résistance chimique
- L'étalonnage est fait au contenant (« In ») à une température de référence de + 20 °C
- Précision maximale pendant la mesure volumétrique et stabilité de processus de haute qualité
- Le traitement particulièrement rigoureux et la graduation précise permettent de déterminer et de mesurer très précisément les volumes
- Livré avec obturateur ergonomique en polyéthylène pour une ouverture et une fermeture simples et sûres
- Les tolérances pour le volume contenu correspondent à la classe de précision A
- Impression céramique blanche par cuisson très résistante
Spécification
Verre borosilicaté 3.3, polyéthylène (divisé en valeurs multiples) | |
stockage et transport de matériaux sensible à la lumière ; mesure des quantités de liquides ; solutions de dilution ; mélange de plusieurs composants ; analyse de mesure ; mesure volumétrique ; pour assurer une longue durée de vie de votre verrerie volumétrique et exclure les changements de volume possibles, ces produits en verre ne doivent pas être chauffés au-dessus de +250°C dans des armoires de séchage ou des stérilisateurs | |
2/boîte | |
Oui |