Learn More
DWK Life Sciences Flacon DURAN™ PURE GLS 80™, ambre, à col large
Utilisez le code promo "21660" pour bénéficier de cette offre.
Description
Flacons de haute qualité en verre borosilicaté de type I, GLS 80™, coloration ambrée, de 500 ml à 20 L, conçus pour répondre aux besoins de l’industrie pharmaceutique. Les flacons DURAN™ PURE sont fermés avec un couvercle de protection pour éviter toute contamination. Le col du flacon, grâce à son diamètre extérieur de 80 mm, permet de facilement remplir et vider vos flacons. La coloration ambrée très uniforme, durable et résistante aux produits chimiques grâce à l’utilisation d’une technologie innovante offre une protection pour les composés sensibles à la lumière. DWK Life Sciences fournit des certificats d’analyse avec chaque livraison, et assure la traçabilité à 100 % et la gestion du contrôle du changement. Les flacons DURAN™ PURE sont disponibles avec la documentation requise par les autorités réglementaires et répondent aux exigences des pharmacopées internationales.
- Le couvercle de protection empêche toute contamination à l’intérieur du flacon pendant le stockage et le transport
- Livraison par lot unique
- Certificat d’analyse (CoA)
- Inspection visuelle à 100 %
- Analyse de la résistance hydrolytique selon EP, USP et JP pour chaque lot
- Gestion du contrôle des modifications et informations du client en cas de modifications
- 100 % de traçabilité à toutes les étapes de fabrication
- Remplissage et vidage faciles du flacon grâce au diamètre large du col du flacon
- de type II
Spécification
Diamètre (métrique) | 101 mm |
Capacité (métrique) | 1000 mL |
À utiliser avec (application) | Fabrication de médicaments et de produits biotechnologiques photosensibles, stockage et transport d’API sensibles à la lumière, d’intermédiaires de médicaments en vrac, d’ingrédients et de milieux |
Matériau | Verre borosilicaté (3.3) |
Quantité | 10/Bte |
Filetage (métrique) | GLS 80 |
Autoclavable | Autoclavables |