Learn More
DWK Life Sciences Bouchon DURAN™ en polyéthylène
Les bouchons ergonomiques conviennent à la fermeture de fioles jaugées, de cylindres de mélange et de flacons droits.
Marque: DWK Life Sciences 292050604
Code nomenclature Nacres: NB.77
Informations supplémentaires : Poids : 0.06000kg
Description
Les bouchons sont dotés d’une prise ergonomique qui facilite et sécurise particulièrement l’ouverture et la fermeture des fioles jaugées, des cylindres de mélange et des flacons de réactifs. Pour le scellage optimal des corps coniques des bouchons de flacons avec crêtes moulées. Des inserts colorés dans les différentes tailles de bouchons permettent d’identifier facilement la taille du col rodé correspondant (ns/TS). Le système d’identification des couleurs utilisé pour les inserts est identique à celui utilisé pour les clips de verrerie interchangeables KECK™.
- Fourni avec bouchon en polyéthylène ergonomique pour un retrait ou un serrage facile et sûr
- Le cône à plusieurs rainures assure une étanchéité optimale des flacons
- Des inserts colorés dans les différentes tailles de bouchons permettent d’identifier facilement la taille du col rodée standard.
- Le système d’identification des couleurs utilisé pour les inserts est identique à celui utilisé pour les clips de verrerie interchangeables KECK™
- L’indicateur de lot représente la période de production (année et mois)
- Avec désignation de matériau en polyéthylène PE04 sur la face inférieure du produit
Spécification
jaune | |
10/boîte | |
Non |
Préparation et stockage de solutions étalons ; codage par couleur et identification ; évitement de l’évaporation des solvants | |
Polyéthylène |