Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Tubes R.M.N , quatre classes de précision, avec des fermetures
Les tubes à essais sont des produits en verre de laboratoire cylindriques universels à fond rond, qui sont utilisés par exemple pour les réactions chimiques, les prétraitements ou la conservation de petites quantités de liquide.
118.00€ - 2415.00€
Spécification
Matériau | Verre borosilicaté (3.3), EVA |
---|---|
À utiliser avec (application) | Spectroscopie de résonance magnétique nucléaire (spectroscopie RMN) ; stockage et transport de solutions de mesure ; conçus pour une utilisation dans les spectromètres RMN de faible à moyen terme |
Code produit | Marque | Description | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Description | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11361475
|
DWK Life Sciences
231700117 |
Économique avec code de traçabilité |
921.00€
250 pièces |
Expédition estimée: 13-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11880970
|
DWK Life Sciences
231700314 |
Scientifique avec code de traçabilité |
118.00€
5 pièces |
Expédition estimée: 06-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15271819
|
DWK Life Sciences
231700211 |
Professionnel avec code de traçabilité |
2415.00€
250 pièces |
Expédition estimée: 06-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
La spectroscopie à résonance magnétique nucléaire (spectroscopie RMN) est un procédé spectroscopique permettant d'élucider les structures des molécules et des composés. En raison des interactions électroniques des atomes simples avec les atomes voisins, des conclusions sur la structure peuvent être tirées. En plus de l'élucidation des structures, la concentration et la dynamique des molécules peuvent être déterminées grâce à ce procédé. Cette méthode analytique requiert des tubes très précis d'un diamètre constant, avec une épaisseur uniforme de leur paroi et une excellente rectitude sur tout le tube.- Tolérances serrées et très grande précision en ce qui concerne notamment la rectitude, l'épaisseur de paroi et l'uniformité de l'épaisseur de paroi
- Livré avec un bouchon
Spécification
Verre borosilicaté (3.3), EVA | |
Spectroscopie de résonance magnétique nucléaire (spectroscopie RMN) ; stockage et transport de solutions de mesure ; conçus pour une utilisation dans les spectromètres RMN de faible à moyen terme |