Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Eprouvette graduée, à pied hexagonal, classe A, graduation bleue, graduations principales circulaires, avec certificat de lot et certificat de conformité
Les éprouvettes graduées DURAN™ permettent de contenir et de mesurer diverses quantités de liquides.
24.35€ - 162.00€
Spécification
Matériau | Verre borosilicaté (3.3) |
---|---|
À utiliser avec (application) | Mesure des quantités de liquides ; solutions de dilution ; mélange de plusieurs composants ; mesure volumétrique ; pour assurer une longue durée de vie de votre verrerie volumétrique et exclure les changements de volume possibles, ces produits en verre ne doivent pas être chauffés au-dessus de + 250°C dans des armoires de séchage ou des stérilisateurs |
Autoclavable | Oui |
Température max. | 250°C |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15270846
|
DWK Life Sciences
213901706 |
50 ml |
33.90€
2 pièces |
Expédition estimée: 19-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15280846
|
DWK Life Sciences
213902402 |
100 ml |
37.41€
2 pièces |
Expédition estimée: 19-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15290846
|
DWK Life Sciences
213903604 |
250 mL |
70.25€
2 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15200856
|
DWK Life Sciences
213904403 |
500 ml |
121.00€
2 pièces |
Expédition estimée: 03-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15210856
|
DWK Life Sciences
213905408 |
1000 ml |
71.60€
1 pièce |
Expédition estimée: 04-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15220856
|
DWK Life Sciences
213906301 |
2000 mL |
162.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15240846
|
DWK Life Sciences
213900701 |
5 ml |
24.35€
2 pièces |
Expédition estimée: 19-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15250846
|
DWK Life Sciences
213900804 |
10 ml |
27.65€
2 pièces |
Expédition estimée: 10-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15260846
|
DWK Life Sciences
213901406 |
25 ml |
31.75€
2 pièces |
Expédition estimée: 27-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Les éprouvettes graduées DURAN™ permettent de contenir et de mesurer diverses quantités de liquides. Disponibles en deux classes de précision différentes – classe A avec graduation principale sous forme d'anneaux de marquage et classe B avec graduation linéaire. Pour une meilleure différenciation, les éprouvettes graduées appartenant à la classe de précision A ont une graduation bleue tandis que celles appartenant à la classe B ont une graduation blanche. Pour les éprouvettes graduées et bouchées, les tolérances pour le volume contenu correspondent aux limites d'erreur conformément aux normes DIN et ISO. Il est donc possible de créer très précisément la concentration souhaitée. Les éprouvettes graduées relevant de la classe de précision A dotées d'un numéro de lot sont livrées avec un certificat de lot. Le certificat documente la valeur moyenne des mesures obtenues pour le lot en question, ainsi que l'écart-type correspondant et la date de délivrance du document. Les certificats de lots peuvent également être téléchargés en ligne. Le numéro de lot se compose de quatre chiffres. Les deux premiers chiffres correspondent à l'année de production, les deux suivants à l'identification du lot, p. ex. : 18.01.- L'étalonnage est fait au contenant (« In ») à une température de référence de + 20 °C
- Le grand pied hexagonal avec trois picots augmente la stabilité et empêche l'éprouvette de rouler quand elle est posée à plat
- Une épaisseur de paroi uniforme sur toute la plage de mesure permet d'éviter des erreurs dues à des retraits
- Impression céramique bleue par cuisson très résistante
- Échelle blanche facile à lire avec traits de graduation pour évaluer le contenu
- Avec graduations circulaires
- Les tolérances pour le volume contenu correspondent à la classe de précision A
Spécification
Verre borosilicaté (3.3) | |
Mesure des quantités de liquides ; solutions de dilution ; mélange de plusieurs composants ; mesure volumétrique ; pour assurer une longue durée de vie de votre verrerie volumétrique et exclure les changements de volume possibles, ces produits en verre ne doivent pas être chauffés au-dessus de + 250°C dans des armoires de séchage ou des stérilisateurs | |
Oui | |
250°C |