Learn More
DWK Life Sciences Flacon réservoir HPLC DURAN™, transparent, base conique, GL 45
La conception conique améliorée permet un optimum d'efficacité pendant la préparation de la phase mobile sur des systèmes HPLC.
234.00€ - 1485.00€
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15819007
|
DWK Life Sciences
218415407 |
1000 mL |
234.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 06-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15829007
|
DWK Life Sciences
218416309 |
2000 mL |
291.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 19-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15839007
|
DWK Life Sciences
218417305 |
5000 mL |
482.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 06-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15849007
|
DWK Life Sciences
218418601 |
10 000 mL |
1485.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 19-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16444944
|
DWK Life Sciences
218416909 |
3500 mL |
392.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 06-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Les flacons DURAN™ HPLC ont été développés pour l'entreposage et la préparation de phases mobiles et de solvants pour la chromatographie en phase liquide à haute performance (HPLC). Les conteneurs sont dotés d'un volume de remplissage au centre pour filtres intérieur pour permettre une efficience maximum lors de la préparation de la phase mobile sur le système HPLC. Ils constituent ainsi une alternative plus confortable aux flacons pour milieu de culture à fond plat, comme le réservoir de fond conique permet une utilisation plus extensive du contenu sans besoin d'incliner le réservoir, ce qui risque d'entraîner des projections de solvant. Les flacons de plus grande taille permettent une analyse de longue durée sans interruption. Ils conviennent parfaitement pour une utilisation pendant tout un week-end ou des analyses de longue durée, en cas de risque d'épuisement du solvant au cours d'une utilisation non surveillée.- La conception conique optimisée permet une efficacité et une sécurité maximum pendant la préparation de la phase mobile sur des systèmes HPLC
- Fabriqué en matériau de choix pour flacons de solvant, verre borosilicate 3.3. Le matériau se caractérise par une excellente résistance chimique : profil très étroit d'ions anorganiques extractibles ; sans aucune substance organique extractible
- Le DURAN™ est un type de verre borosilicate 3.3 conforme aux spécifications de la norme internationale ISO 3585 et classifié comme « verre borosilicate de type I, classe A basse expansion » conforme ASTM E438-1992
- Le verre DURAN™ est classé comme « verre neutre de type I » dans les pharmacopées USP/EP/JP
- Avec code de traçabilité (Retrace Code) et certificat permettant le retraçage du lot de fabrication
- Dans le cas des deux tailles supérieures, la cavité centrale peut accueillir des agitateurs magnétiques
- Purge latérale / orifice de drainage sur la base pour le dégazage en bain à ultrasons, ou le drainage de l'eau après le nettoyage
- Filetage GL 45 adaptés pour les systèmes de fermeture standard pour HPLC
- Marquages étalonnés en émail blanc résistant
Spécification
Boro 3,3 | |
Oui |