Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Fioles avec déflecteurs, avec filetage DIN GL 45
La solution à agiter heurte les déflecteurs intégrés dans le produit, ce qui permet d'introduire de l'oxygène dans la solution.
36.60€ - 144.00€
Spécification
Matériau | Verre borosilicaté 3.3 |
---|---|
Diamètre du filetage | GL 45 |
Autoclavable | Oui |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Comprend | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Comprend | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11736278
|
DWK Life Sciences
212834454 |
500 ml | Avec membrane et une bague anti-goutte |
144.00€
4 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11726278
|
DWK Life Sciences
212833655 |
250 ml | Avec membrane et une bague anti-goutte |
131.00€
4 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15273436
|
DWK Life Sciences
212835459 |
1 L | With membrane cap and pouring ring |
36.60€
1 pièce |
Expédition estimée: 06-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
Lors de la culture de micro-organismes dans des fioles Erlenmeyer sur une table d'agitation, l'introduction d'oxygène est souvent le facteur limitant la croissance des cellules. Lors de l'utilisation de fioles Erlenmeyer DURAN™ sur un agitateur, le mouvement provoque le développement d'un film liquide en forme de faucille. La taille de la faucille dépend de la vitesse de la table et du diamètre de l'agitateur. Plus la surface des milieux est étendue, plus l'échange de gaz est possible et, avec lui, l'introduction d'oxygène. L'augmentation de la vitesse et l'introduction d'oxygène en dépendant restent toutefois limitées. La nouvelle fiole DURAN™ avec déflecteurs, pourvue de quatre déflecteurs sur le fond, interrompt l'écoulement laminaire et génère un écoulement turbulent. La surface du liquide et la surface d'échange des gaz augmentent, ce qui a pour conséquence une introduction d'oxygène plus importante. Lors d'essais en laboratoire, il a pu être prouvé que l'introduction d'oxygène par les déflecteurs par rapport à une fiole Erlenmeyer DURAN™ standard est multipliée par deux. Grâce à la production mécanique intégralement automatisée, la géométrie des fioles Erlenmeyer avec déflecteurs de DWK Life Sciences est parfaitement reproductible. L'épaisseur de paroi des fioles a été augmentée pour obtenir une excellente stabilité mécanique et garantir une longue durée de vie des produits. Le procédé de fabrication spécial permet de fabriquer le produit, filetage compris, au cours d'un processus en deux étapes. Ainsi, les fioles peuvent être fermées avec le capuchon à visser à membrane éprouvé de DWK Life Sciences. Il assure un échange gazeux reproductible par rapport à d'autres moyens de fermetures, p. ex. un tampon d'ouate.- Les quatre déflecteurs sur le fond génèrent un écoulement turbulent et augmentent la surface d'échange de gaz ainsi que le transfert d'oxygène
- À des vitesses d'agitation plus élevées, les déflecteurs améliorent l'aération pour une meilleure croissance, en particulier des bactéries
- Les déflecteurs en relief sur le fond améliorent le mouvement à des vitesses inférieures, pour une aération plus douce du milieu de cultures sensibles
- Ainsi, les fioles peuvent être fermées avec le capuchon à visser à membrane éprouvé de DWK Life Sciences. Il assure un échange gazeux reproductible par rapport à d'autres moyens de fermetures, p. ex. un tampon d'ouate
- Les fioles sont fabriquées au cours d'un procédé entièrement automatisé afin d'obtenir des formes de fioles parfaitement uniformes et garantir ainsi des conditions expérimentales et des résultats extrêmement reproductibles
- Le procédé de production spécial permet de fabriquer le produit, filetage compris, au cours d'un processus en deux étapes
- Disponible en trois tailles pour une mise à l'échelle facile du procédé
- L'épaisseur de paroi des fioles a été augmentée pour obtenir une excellente stabilité mécanique et garantir une longue durée de vie
- Échelle blanche facile à lire avec traits de graduation pour évaluer le contenu
Spécification
Verre borosilicaté 3.3 | |
GL 45 | |
Oui |