Learn More
Fisherbrand™ Barreau d’agitation magnétique en PTFE, baguette réversible
Conçus pour être utilisés avec les récipients en forme de tube, très efficaces en tant qu’agitateurs à usage général. Les deux côtés des agitateurs magnétiques revêtus de PTFE sont dotés d’une tête cruciforme pour créer une turbulence plus intense.
Marque: Fisherbrand™
7.72 EUR valable jusqu'au 2024-05-31
Utilisez le code promo "21638" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.51
Informations supplémentaires : Poids : 0.01800kg
Description
- Agitateur magnétique à usage général stable
- Conçu pour être utilisé avec les récipients en forme de tube, très efficaces en tant qu’agitateurs généraux
- Les deux côtés des agitateurs magnétiques sont dotés d’une tête cruciforme offrant une plus grande turbulence pendant le mélange
- Autoclavables
Spécification
10mm | |
Noyau magnétique Alnico-V encapsulé en PTFE | |
Barreaux d’agitation en PTFE avec extrémité en croix | |
5/boîte | |
Oui |
PTFE | |
8mm | |
Blanc | |
Récipients et cuves / agitateurs chauffants | |
Certificat de conformité, certificat d’analyse, fiche technique du produit, fiche de données de sécurité (MSDS) |