Learn More
Nickel Electro™ Circulateur d’eau numérique Clifton™ avec réservoir et étagère en acier inoxydable
Obtenez des résultats de circulation d’eau maximaux pour l’immersion de flacons, de bouteilles et/ou de racks dans un environnement à température très stable. Ce Clifton™ comprend la “technologie anti-bactérienne” et d’autres caractéristiques uniques exigées par de nombreux environnements cliniques et de laboratoire.
Marque: Nickel Electro™ NE4-28P
Code nomenclature Nacres: NB.77
Informations supplémentaires : Poids : 1.00000kg
Description
- Conçu pour la circulation externe d’eau à température contrôlée dans un environnement à circuit fermé
- Idéal pour la circulation externe de l’eau ou l’immersion de flacons / bouteilles / racks dans un environnement à température très stable dans tout le bain-marie.
- Cuve en acier inoxydable contenue dans un boîtier extérieur robuste
- L’étagère en acier inoxydable offre une bonne circulation de l’eau et une bonne stabilité thermique.
- Les commandes de thermocirculateur et les surfaces peintes sont dotées d’une “technologie anti-bactérienne”
- Les surfaces et les finitions faciles à nettoyer sont résistantes aux procédures de routine et aux désinfections
Spécification
28L | |
LED | |
298 x 395 x 200 mm | |
395 mm | |
200 mm | |
14 kg | |
230 V | |
50/60 Hz |
de 5°C à 99°C | |
Plusmn;0,01°C | |
537 mm | |
240 mm | |
298 mm | |
230 V 50/60 Hz 1250 W | |
1250 W |