Learn More
Fisherbrand™ Flacons en verre gradués transparents avec bouchon en polypropylène blanc
Click to view available options
Capacité (impériale):
1 oz.
2 oz.
4 oz.
8 oz.
Capacité (métrique):
30 ml
60 ml
120 ml
240 ml
Description
- Gradués en millilitres et en onces
- Les flacons en verre transparent sont conçus avec un léger bord pour faciliter le versement et la manipulation
- Le col large facilite le mélange, la manipulation et le transfert du contenu
Spécification
Joint de fermeture | Mousse de PTFE / polyéthylène |
Matériau du bouchon | PP |
Taille du bouchon | 48-400 mm |
Diamètre (métrique) | 51 mm |
Hauteur (métrique) | 102 mm |
Type de produit | Flacon gradué |
Capacité (métrique) | 120 ml |
Capacité (impériale) | 4 oz. |
Couleur | Transparent |
Diamètre (métrique) externe du col | 45 mm |