Learn More
Fisherbrand™ Flacons en verre transparent de diagnostic de type 1
Offrent une excellente clarté et une précision dimensionnelle de flacon à flacon en raison de leur conception tubulaire. Les flacons de diagnostic en verre transparent Fisherbrand™ type 1 sont en verre neutre de type 1.
104.00€ - 260.00€
Spécification
Couleur | Transparent |
---|---|
Matériau | Verre borosilicaté |
À utiliser avec (application) | Conviennent aux applications de lyophilisation et à toutes les applications pharmaceutiques et diagnostiques |
Type de goulot | Vis |
Modèle | Tubulaire |
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
14823582
|
Fisherbrand™
|
10 ml |
122.00€
154 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
14833582
|
Fisherbrand™
|
20 mL |
104.00€
130 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
14843582
|
Fisherbrand™
|
25 ml |
119.00€
99 pièces |
Expédition estimée: 17-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
14813582
|
Fisherbrand™
|
5 ml |
176.00€
320 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
14803582
|
Fisherbrand™
|
3 ml |
260.00€
320 pièces |
Expédition estimée: 12-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Les bouchons pour lyophilisateur démontrent une absorption d’humidité très faible
- Le rayon de fond spécialement conçu offre une meilleure résistance pour les applications de lyophilisation
- Deux bouchons possibles - bouchon en PP et bouchon revêtu d’EPE pour urée pour lyophilisateur
Specifications
Transparent | |
Conviennent aux applications de lyophilisation et à toutes les applications pharmaceutiques et diagnostiques | |
Tubulaire | |
Autoclavables |
Verre borosilicaté | |
Vis | |
Vis | |
Flacon de diagnostic |