Learn More
Eppendorf™ Centrifuge 5425/5425 R
Les dernières microcentrifugeuses 24 places d’Eppendorf, Centrifuge 5425 et 5425 R, ont un fonctionnement ergonomique et une large gamme de rotors avec une vitesse maximum de 21 300 x g.
2420.00€ - 6415.00€
Code produit | Marque | Modèle | Réfrigéré | Rotor inclus | Alimentation électrique | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Modèle | Réfrigéré | Rotor inclus | Alimentation électrique | Prix | Quantité et disponibilité | ||
15831645
|
Eppendorf™
5405000417 |
Centrifugeuse 5425 (EU-IVD), boutons rotatifs | non | Yes | 230 V/50 à 60 Hz (UE) |
3160.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 17-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |
15851635
|
Eppendorf™
5405000018 |
Centrifugeuse 5425 (EU-IVD), clavier | non | Yes | 230 V/50 à 60 Hz (UE) |
3160.00€
1 pièce |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |
15871645
|
Eppendorf™
5405000611 |
Centrifugeuse 5425 (EU-IVD), boutons rotatifs | non | No | 230 V/50 à 60 Hz (UE) |
2550.00€
1 pièce |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |
15891635
|
Eppendorf™
5405000212 |
Centrifugeuse 5425 (EU-IVD), clavier | non | No | 230 V/50 à 60 Hz (UE) |
2550.00€
1 pièce |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |
15811645
|
Eppendorf™
5405000310 |
Centrifugeuse 5425, clavier | non | No | 230 V/50 à 60 Hz (UE) |
2420.00€
1 pièce |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |
15851645
|
Eppendorf™
5405000514 |
Centrifugeuse 5425, boutons rotatifs | non | FA-24x2 | 230 V/50 à 60 Hz (UE) |
3005.00€
1 pièce |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |
15871635
|
Eppendorf™
5405000115 |
Centrifugeuse 5425, clavier | non | Yes | 230 V/50 à 60 Hz (UE) |
3005.00€
1 pièce |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |
15891645
|
Eppendorf™
5405000719 |
Centrifugeuse 5425, boutons rotatifs | non | No | 230 V/50 à 60 Hz (UE) |
2420.00€
1 pièce |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |
16855100
|
Eppendorf™
5406000119 |
Centrifugeuse 5425 R, clavier | Oui | Oui | 230 V/50 à 60 Hz (UE) |
6110.00€
1 kit |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |
16895100
|
Eppendorf™
5406000313 |
Centrifugeuse 5425 R, clavier | Oui | Non | 230 V/50 à 60 Hz (UE) |
5685.00€
1 pièce |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |
16835110
|
Eppendorf™
5406000518 |
Centrifugeuse 5425 R, boutons rotatifs | Oui | Oui | 230 V/50 à 60 Hz (UE) |
6110.00€
1 kit |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |
16875110
|
Eppendorf™
5406000712 |
Centrifugeuse 5425 R, boutons rotatifs | Oui | Non | 230 V/50 à 60 Hz (UE) |
5685.00€
1 pièce |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |
16835100
|
Eppendorf™
5406000011 |
Centrifugeuse 5425 R (EU-IVD), clavier | Oui | Oui | 230 V/50 à 60 Hz (UE) |
6415.00€
1 kit |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |
16875100
|
Eppendorf™
5406000216 |
Centrifugeuse 5425 R (EU-IVD), clavier | Oui | Non | 230 V/50 à 60 Hz (UE) |
5970.00€
1 pièce |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |
16815110
|
Eppendorf™
5406000410 |
Centrifugeuse 5425 (EU-IVD), boutons rotatifs | Oui | Oui | 230 V/50 à 60 Hz (UE) |
6415.00€
1 kit |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |
16855110
|
Eppendorf™
5406000615 |
Centrifugeuse 5425 (EU-IVD), boutons rotatifs | Oui | Non | 230 V/50 à 60 Hz (UE) |
5970.00€
1 pièce |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |
16672832
|
Eppendorf™
5405000174 |
Centrifugeuse 5425, boutons rotatifs | Non | Oui | 230 V/50 à 60 Hz (UE) |
2875.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 04-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |
17474152
|
Eppendorf™
5405000158 |
Centrifugeuse 5425 (EU-IVD) | Non | Yes | 230 V/50 à 60 Hz (UE) |
2875.00€
1 kit |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |
Beschreibung
Les dernières microcentrifugeuses 24 places d’Eppendorf, Centrifuge 5425 et 5425 R, ont un fonctionnement ergonomique et une large gamme de rotors avec une vitesse maximum de 21 300 x g. Elles conviennent ainsi parfaitement à toutes les applications modernes de biologie moléculaire dans des Eppendorf et des tubes PCR de 0,2 à 5 mL. Pour les échantillons sensibles à la température, la Centrifuge 5425 R réfrigérée dispose d’un contrôle de température précis grâce à son système de refroidissement moderne.- Couvercles Eppendorf QuickLock™ anti-aérosols pour une manipulation simple et sûre
- Caractéristiques logicielles remarquables (p, ex. rampes d’accélération et de freinage ajustables, 3 boutons de programme, cycle court sans devoir maintenir la touche appuyée)
- Programme de rotor amélioré (p. ex. rotor 5,0 mL, rotor libre pour barrettes PCR)
- Conception OptiBowl™ pour fonctionnement silencieux, même sans couvercle de rotor
- Fermeture ergonomique du couvercle, du bout du doigt
- Capacité max. du rotor : 10 cuves de 5,0 mL
- Vitesse max. : 21 300 × g (15 060 tr/min)
Spezifikation
21 300 x g |
La centrifugeuse 5425 est conçue pour la séparation de mélanges de substances liquides de différentes densités, en particulier pour le traitement et l’analyse d’échantillons provenant du corps humain dans des applications de diagnostic in vitro afin de s’assurer que le dispositif de diagnostic in vitro peut être utilisé conformément à son objectif.Cette centrifugeuse comprenant des composants est un dispositif de diagnostic in vitro conformément à la directive 98/79/CE du Parlement européen et du Conseil en date du 27 octobre 1998.Les centrifugeuses Eppendorf sont exclusivement destinées à une utilisation en intérieur par des spécialistes formés.