Learn More
Eppendorf™ Centrifuge 5420
La Eppendorf Centrifuge 5420 a une capacité de 24 positions pour un encombrement réduit. Elle est capable de réaliser des applications de purification d’acide nucléique et d’extraction de gel.
1920.00€ - 2495.00€
Spécification
Vitesse max. | 15,060 rpm |
---|---|
FCR max. | 21 300 × g |
Affichage | grand écran LCD bien éclairé |
Hauteur (impériale) extérieure | 8.7 in |
Hauteur (métrique) extérieure | 22 cm |
Code produit | Marque | Modèle | Comprend | Alimentation électrique | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Modèle | Comprend | Alimentation électrique | Prix | Quantité et disponibilité | |||
16458520
|
Eppendorf™
5420000016 |
Centrifugeuse 5420 (EU-IVD), clavier | Avec rotor étanche aux aérosols Fa-24x2 | 230 V, 50 à 60 Hz (UE) |
2495.00€
1 kit |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
16488520
|
Eppendorf™
5420000210 |
Centrifugeuse 5420 (EU-IVD), clavier | Sans rotor | 230 V / 50 / 60 Hz (UE) |
2050.00€
1 pièce |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
16372288
|
Eppendorf™
5420000113 |
Centrifugeuse 5420, clavier | Avec rotor étanche aux aérosols Fa-24x2 | 230 V, 50 à 60 Hz (UE) |
2370.00€
1 pièce |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
16408530
|
Eppendorf™
5420000318 |
Centrifugeuse 5420, clavier | Sans rotor | 230 V, 50 à 60 Hz (UE) |
1920.00€
1 pièce |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
Description
Rotor standard pour 24 x tubes de 1,5 et 2,0 mLOption de rotor pour jusqu'à 32 tubes PCR x 0,2 mL ou 4 x barrettes PCR à 8 positionsAdaptateurs pour tubes de 0,2, 0,4 et 0,5 mL ainsi que BD Microtainer™ de 0,6 mL Fermeture en douceur du couvercle d'un seul doigt pour un verrouillage ergonomique du couvercleOuverture automatique du couvercle en fin de fonctionnement empêchant le réchauffement des échantillons et permettant d'y accéder facilementRotors en aluminium anodisé de haute qualité et couvercles de rotorUne seule pression sur la touche de centrifugation courte pour une centrifugation rapide - pas besoin de maintenir la touche appuyéePanneau de commande facile à nettoyerTrès faible encombrement pour gagner un maximum de place sur la paillasse : 24 × 35 × 22 cm / 9,4 × 13,8 × 8,7 in (L × P × H)Vitesse max. : 21 300 × g (15 060 tr/min)Spécification
15,060 rpm | |
grand écran LCD bien éclairé | |
22 cm | |
9.4 in. | |
UL (120 V), CAN/CSA (120 V), CE, RoHS, IVD for certain catalog numbers | |
oui | |
35 cm | |
non | |
230 V |
21 300 × g | |
8.7 in | |
De 10 s à 9:59 h, en fonctionnement continu | |
24 cm | |
Lid Lock, steel armoured safety chamber, view port for speed validation, lid emergency release, certified aerosol-tight rotor lids | |
clavier | |
290 W | |
50 – 60 Hz |