Learn More
Eppendorf™ CellXpert™ C170i, porte intérieure segmentée
L’incubateur à CO2 CellXpert™ C170i offre des conditions de croissance fiables pour des résultats plus reproductibles.
14505.00€
Spécification
Capacité (métrique) | 170 L |
---|---|
Matériau de la cuve | Stainless Steel |
Technologie de capteur de CO2 | IR Sensor |
Plage de températures (métrique) | Ambient +4° to 50°C |
Affichage | VisioNize™ touch interface |
Produktcode | Marke | Type de bouchon | Modèle de porte | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Type de bouchon | Modèle de porte | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
16326315
|
Eppendorf™
6731000041 |
EU | Poignée droite |
14505.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 18-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
16346315
|
Eppendorf™
6731000051 |
EU | Poignée gauche |
14505.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 04-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
Beschreibung
- Interface utilisateur avancée et ports USB avant
- conception sans ventilateur, système de rack intelligent et concept d’isolation innovant
- nouveau concept de verrouillage de porte magnétique pour les portes extérieures et intérieures
- chambre transparente, démontage facile
- Désinfection à haute température 180°C (HTD) avec protocole, pas de filtre HEPA interne
- Tâches et alarmes personnalisables
- Système de gestion de bâtiment standard et laboratoire connecté VisioNize
- Protection contre les vibrations et turbulences
Spezifikation
170 L | |
IR Sensor | |
VisioNize™ touch interface | |
2 | |
71.5 x 71.8 x 90.0 cm |
Stainless Steel | |
Ambient +4° to 50°C | |
ZrO2 (zirconium dioxide) | |
44.5 x 53.9 x 69.2 cm | |
220 to 240 V, 50/60 Hz |