Learn More
Saint Gobain Life Sciences Tubulure C-Flex™, formulation 082
La tubulure C-Flex™ est fabriquée à partir d’élastomère thermoplastique de qualité pharmaceutique. Elle est entièrement caractérisée, validée et testée selon une variété de spécifications. Propriétés biologiques, chimiques, physiques étendues et tests des substances extractibles disponibles pour faciliter la validation des applications C-Flex.
60.55€ - 2220.00€
Spécification
Type de produit | Tubing |
---|---|
Certifications/Conformité | USP classe VI, ISO 10993, EP, ISO 10993, EP |
Autoclavable | Autoclavables |
Matériau | Thermoplastic |
À utiliser avec (application) | Applications pharmaceutiques et biopharmaceutiques ; Idéales pour les assemblages à usage unique |
Code produit | Marque | Diamètre (impériale) interne | Diamètre (impériale) externe | Longueur totale (impériale) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (impériale) interne | Diamètre (impériale) externe | Longueur totale (impériale) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
15650685
|
Saint Gobain Life Sciences
082-125-2 |
0,125 po | 1/4 in. | 50 pi |
64.95€
15m |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15610695
|
Saint Gobain Life Sciences
082-188-3 |
3/16 in. | 3/8 in. | 50 pi |
73.40€
15m |
Expédition estimée: 09-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15640695
|
Saint Gobain Life Sciences
082-250-2 |
1/4 in. | 3/8 in. | 50 pi |
60.55€
15m |
Expédition estimée: 06-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15670695
|
Saint Gobain Life Sciences
082-250-3 |
1/4 in. | 7/16 in. | 50 pi |
148.00€
15m |
Expédition estimée: 13-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15600705
|
Saint Gobain Life Sciences
082-250-4 |
1/4 in. | 1/2 in. | 50 pi |
124.00€
15m |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15630705
|
Saint Gobain Life Sciences
082-313-3 |
5/16 in. | 1/2 in. | 50 pi |
129.71€
15m |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15660705
|
Saint Gobain Life Sciences
082-375-2 |
3/8 in. | 1/2 in. | 50 pi |
94.95€
15m |
Expédition estimée: 09-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15620715
|
Saint Gobain Life Sciences
082-375-4 |
3/8 in. | 5/8 in. | 50 pi |
256.00€
15m |
Expédition estimée: 23-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15650715
|
Saint Gobain Life Sciences
082-500-3 |
1/2 in. | 11/16 in. | 50 pi |
160.00€
15m |
Expédition estimée: 09-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15680715
|
Saint Gobain Life Sciences
082-500-4 |
1/2 in. | 3/4 in. | 50 pi |
325.00€
15m |
Expédition estimée: 13-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15610725
|
Saint Gobain Life Sciences
082-625-4 |
5/8 in. | 7/8 in. | 50 pi |
265.00€
15m |
Expédition estimée: 09-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15620725
|
Saint Gobain Life Sciences
082-750-4 |
3/4 in. | 1 po | 15 pi |
113.00€
4.50m |
Expédition estimée: 19-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15630725
|
Saint Gobain Life Sciences
082-750-6 |
3/4 in. | 1-1/8 po | 15 pi |
201.00€
4.50m |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15630685
|
Saint Gobain Life Sciences
082-1000-6 |
1 po | 1-3/8 po | 15 pi |
305.00€
4.50m |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15640685
|
Saint Gobain Life Sciences
082-1000-8 |
1 po | 1-1/2 po | 15 pi |
313.00€
4.50m |
Expédition estimée: 09-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15670685
|
Saint Gobain Life Sciences
082-125-2S |
0,125 po | 1/4 in. | 2 500 pi |
2220.00€
762m |
Expédition estimée: 09-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15600695
|
Saint Gobain Life Sciences
082-188-2S |
3/16 in. | 5/16 in. | 1 500 pi |
1315.00€
457m |
Expédition estimée: 09-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15660695
|
Saint Gobain Life Sciences
082-250-2S |
1/4 in. | 3/8 in. | 1 000 pi |
1050.00€
305m |
Expédition estimée: 09-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15690695
|
Saint Gobain Life Sciences
082-250-3S |
1/4 in. | 7/16 in. | 700 pi |
1215.00€
213m |
Expédition estimée: 09-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15640715
|
Saint Gobain Life Sciences
082-375-4S |
3/8 in. | 5/8 in. | 350 pi |
1070.00€
107m |
Expédition estimée: 09-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15660685
|
Saint Gobain Life Sciences
082-125-2M |
0,125 po | 1/4 in. | 500 pi |
585.00€
152m |
Expédition estimée: 10-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15650695
|
Saint Gobain Life Sciences
082-250-2M |
1/4 in. | 3/8 in. | 350 pi |
368.00€
107m |
Expédition estimée: 09-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15680695
|
Saint Gobain Life Sciences
082-250-3M |
1/4 in. | 7/16 in. | 300 pi |
545.00€
91m |
Expédition estimée: 09-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15630715
|
Saint Gobain Life Sciences
082-375-4M |
3/8 in. | 5/8 in. | 150 pi |
486.00€
46m |
Expédition estimée: 09-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15690715
|
Saint Gobain Life Sciences
082-500-4M |
1/2 in. | 3/4 in. | 90 pi |
365.00€
27m |
Expédition estimée: 09-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15620705
|
Saint Gobain Life Sciences
082-250-4S |
1/4 in. | 1/2 in. | 500 pi |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
15600725
|
Saint Gobain Life Sciences
082-500-4S |
0.5 in. | 0.75 in. | 250 ft. |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
15610705
|
Saint Gobain Life Sciences
082-250-4M |
1/4 in. | 0.5 in. | 200 ft. |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
15670705
|
Saint Gobain Life Sciences
082-375-2M |
0.375 in. | 0.5 in. | 200 ft. |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
15600715
|
Saint Gobain Life Sciences
082-375-3M |
0.375 in. | 0.563 in. | 200 ft. |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
15650705
|
Saint Gobain Life Sciences
082-313-3S |
5/16 in. | 0.5 in. | 500 ft. |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
15690685
|
Saint Gobain Life Sciences
082-188-2M |
3/16 in. | 5/16 in. | 350 ft. |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
Description
La tubulure C-Flex™ est fabriquée à partir d’élastomère thermoplastique (TPE) de qualité pharmaceutique pour répondre aux exigences des applications biopharmaceutiques lors du traitement des fluides grâce à un excellent joint thermique et des capacités de soudure stériles.
- Scellable et soudable avant ou après la stérilisation
- Stérilisable par irradiation aux rayons gamma et en autoclave
- Propriétés malléable, d’adhérence et de mise en forme pour les assemblages à usage unique et les surmoules
- Répond à la norme USP classe VI et aux normes ISO 10993
- Apyrogènes, non cytotoxiques, non hémolytiques
- Flexibilité conservée de - 45 C à +135°C (- 50F à +275 °F)
- Beaucoup moins perméable que le silicone
- Alésage intérieur lisse pour un débit de liquide supérieur
- Sans composants d’origine animale et incinération possible
- Paquet de validation complet (biologique, chimique, physique, substances extractibles) disponible pour toutes les formulations
Specifications
Tubing | |
Autoclavables | |
Applications pharmaceutiques et biopharmaceutiques ; Idéales pour les assemblages à usage unique | |
Non stérile | |
Flexible | |
135°C |
USP classe VI, ISO 10993, EP, ISO 10993, EP | |
Thermoplastic | |
-45°C | |
Translucide | |
Résistance à la traction : 1106°psi |