Learn More
Thermo Scientific Chemicals Vert de bromocrésol
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Description
Bromocresol Green is a pH sensitive indicator used in the growth medium for microorganisms and titrations. It is useful in various colorimetric detection studies and as an actively tracking dye for DNA agarose gel electrophoresis. It acts as an inhibitor of prostaglandin E2 transport protein. It is also used in TLC for visualizing compounds containing functional groups having pKa less than 5.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le vert de bromocrésol est un indicateur sensible au pH utilisé dans le milieu de croissance pour les micro-organismes et les titrations. Il est utile dans diverses études de détection colorimétrique et comme colorant de suivi d’activité pour l’électrophorèse sur gel d’agarose de l’ADN. Il agit comme un inhibiteur de la protéine de transport de la prostaglandine E2. Il est également utilisé dans la TLC pour visualiser les composés contenant des groupes fonctionnels dont le pKa est inférieur à 5.
Solubilité
Soluble dans le benzène, l’éthanol et l’éther diéthylique. Modérément soluble dans l’eau.
Remarques
Intervalle de transition : pH 3,8 (jaune) à pH 5,4 (bleu) Incompatible avec les agents oxydants forts.
Le vert de bromocrésol est un indicateur sensible au pH utilisé dans le milieu de croissance pour les micro-organismes et les titrations. Il est utile dans diverses études de détection colorimétrique et comme colorant de suivi d’activité pour l’électrophorèse sur gel d’agarose de l’ADN. Il agit comme un inhibiteur de la protéine de transport de la prostaglandine E2. Il est également utilisé dans la TLC pour visualiser les composés contenant des groupes fonctionnels dont le pKa est inférieur à 5.
Solubilité
Soluble dans le benzène, l’éthanol et l’éther diéthylique. Modérément soluble dans l’eau.
Remarques
Intervalle de transition : pH 3,8 (jaune) à pH 5,4 (bleu) Incompatible avec les agents oxydants forts.
Spécification
Nom chimique ou matériau | Bromocresol Green |
Point de fusion | ∼225°C (decomposition) |
Beilstein | 372527 |
Merck Index | 14,1386 |
Informations sur la solubilité | Soluble in benzene,ethanol and diethyl ether. Sparingly soluble in water. |
Poids de la formule | 698.02 |
Quantité | 5 g |