Learn More
DWK Life Sciences Tubes à essai en verre borosilicaté 3.3 Kimble Chase™, jetables
Parois épaisses pour une résistance mécanique particulièrement bonne.
Marque: DWK Life Sciences A516016000621
26.96 EUR valable jusqu'au 2024-06-30
Utilisez le code promo "21742" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.11
Informations supplémentaires : Poids : 0.97200kg
Description
- DIN 12395
- Haute résistance aux chocs thermiques
- Autoclavables
- Le verre de type I est conforme à la norme USP/EP
Specifications
Épaisseur de paroi de 0,5 à 0,6 mm | |
Verre borosilicaté | |
Oui | |
16 mm |
160 mm | |
100Pack | |
Autoclavables | |
Tube à essai |