Learn More
Eppendorf Tubes™ BioBased
Les Eppendorf Tubes BioBased avec capuchons à vis pour des volumes de 5,0 à 50 mL réduisent considérablement l’empreinte carbone liée au produit.
79.30€ - 222.00€
Spécification
Certifications/Conformité | Certificats ISCC PLUS, ACT, My Green Lab, matériau USP classe 6 de première qualité |
---|---|
Couleur | Transparent |
Matériau | Polypropylène, HDPE |
Conditionnement | Sachet |
Stérilité | Stérile |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Diamètre (métrique) | Hauteur (métrique) | FCR max. | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Diamètre (métrique) | Hauteur (métrique) | FCR max. | Prix | Quantité et disponibilité | ||
17794994
|
Eppendorf
0030122518 |
5 mL | 15.2 mm | 68 mm | 25,000 x g |
79.30€
200 pièces Prix par lots disponible |
Expédition estimée: 17-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
17705004
|
Eppendorf
0030122526 |
15 mL | 15.2 mm | 121 mm | 19,500 x g |
185.00€
500 pièces Prix par lots disponible |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
17715004
|
Eppendorf
0030122534 |
25 ml | 28.3 mm | 78,5 mm | 17,000 x g |
88.55€
200 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
17725004
|
Eppendorf
0030122542 |
50 ml | 28.3 mm | 116 mm | 19,500 x g |
222.00€
500 pièces Prix par lots disponible |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
Description
Biopolypropylène de qualité supérieure, produit à partir de matières premières recyclées de deuxième génération, dans ce cas dérivées uniquement de déchets et de résidus provenant, p. ex. de la production d’huile végétale et de l’huile de cuisson usagée
- Capuchon avec côtés aplatis et rainurés pour une manipulation aisée, un positionnement vertical stable et un risque réduit de contamination.
- Marquage fiable et sécurisé grâce à une large zone d’écriture sur le tube et à un capuchon plat de couleur claire
- Dimensions précises pour une compatibilité maximum avec les rotors de centrifugeuse, mixeurs et agitateurs
- Visibilité optimale de l’échantillon et du culot
Spécification
Certificats ISCC PLUS, ACT, My Green Lab, matériau USP classe 6 de première qualité | |
Polypropylène, HDPE | |
Stérile | |
Oui | |
Bouchon à vis |
Transparent | |
Sachet | |
Non autoclavable | |
Conique | |
Centrifuge Tube |