Learn More
Masterflex™ Pompes B/T™ MasterSense™ BioPharma
Pompe à haut débit pour applications de processus avec une interface tactile intuitive et une connectivité avancée
Marque:  Masterflex™ 7711210
Informations supplémentaires : Poids : 48.98800kg
Code produit. 17332473
  • 19485.00€ / 1 unité
Expédition estimée: 05-08-2024
Description
  • Pompe puissante conçue pour les applications de processus biopharmaceutiques à usage continu
  • Le boîtier en acier inox 316 est conforme à la norme IP66 pour une utilisation dans les environnements de lavage
  • Écran tactile TFT/RVB capacitif de 5 in (12,7 cm) pour une résolution précise et un grand angle de visualisation
  • Réglez les paramètres d’un simple toucher, même en portant des gants
  • Les mises à jour du micrologiciel en mode sans fil vous permettent de tirer pleinement parti des améliorations futures apportées aux fonctions et aux fonctionnalités de la pompe
  • Les options de connectivité et de contrôle incluent MasterflexLive™, EtherNet/IP™, Profibus ou signal analogique
  • L’accès utilisateur à trois niveaux vous permet de contrôler qui peut faire fonctionner la pompe et à quel niveau
  • La pompe vous permet d’enregistrer et de récupérer les programmes d’exploitation couramment utilisés pour une configuration et un changement rapides
  • Modes fonctionnement en continu, distribution par volume et distribution programmée – fonctions contrôle des lots et intervalle / temps de pause dans les modes Volume et Temps
Spécification
Spécification
±0,1 %
Pompe biopharmaceutique B/T™ MasterSense™, compatible réseau EtherNet/IP™ et Profibus, 11 à 321 tr/min ; 90 à 260 VCA
0,65 à 42 l/min
Oui
Tête de pompe à chargement rapide, tubulure B/T 91 en Tygon™ LFL de 3 ft (1 m) 06430-91 ; et un cordon d’alimentation de 6 ft (1,8 m) avec prise CEI 320 / CEE22
Réversible de 370 watts
3
Numérique, à vitesse variable
90/260 VCA
IP 66
Numérique à vitesse variable
11 à 321 tr/min
Têtes de pompe et tubulure Masterflex™
Acier inox 316
1
Tête de pompe à chargement rapide
Accepte les tailles B/T™ 87 et 91
50/60