Learn More
Support Azlon™ pour flacon à fond rond
Convient à la plupart des flacons à fond rond
Marque: Azlon TWR038
37.34 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23259" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.51
Informations supplémentaires : Poids : 0.14400kg
Description
- Convient à la plupart des flacons à fond rond
- A des anneaux concentriques cannelés pour aider à stabiliser le flacon
- Autoclavable jusqu’à 121°C
- Offre une bonne résistance chimique
Spécification
PP | |
Support pour flacon | |
Translucides | |
Convient à la plupart des flacons à fond rond |