Learn More
Axygen™ Pointes de pipettes robotiques
Compatible avec les stations de travail Hamilton MICROLAB™ STAR et Nimbus
Marque:  Axygen™ HTF-1000-CBK-HTR-S
Code nomenclature Nacres: NB.02
Informations supplémentaires : Poids : 6.80388kg
Code produit. 12832293
  • 228.00€ / 1536 pièces
Expédition estimée: 07-06-2024
Description
Axygen offre une gamme complète de conseils pour les systèmes d’automatisation de Hamilton™ Microlab™.
Les conseils sont les suivants :
  • Fabrication selon des spécifications très strictes avec un contrôle rigoureux des processus et assemblage automatisé garantissant une qualité et des performances constantes.
  • Exempt de RNase/DNase et apyrogène
  • Disponibles en non stériles, stériles, non filtrées et filtrées.
  • Des pointes conductrices en polypropylène noir sont disponibles dans un rack à pointe suspendue à 96 puits et un rack à pointes imbriquées et un format de rack individuel pour sièges de pont
  • Conçu pour les stations de travail Hamilton™ MICROLAB™ STAR, Starlet, StarPlus et Nimbus™.
Spécification
Spécification
1000 mu;l
Stérile
Non autoclavable
Les pointes conductrices à détection de niveau de liquide sont disponibles en quatre tailles et spécialement conçues pour une utilisation avec les plateformes de manipulation des liquides Hamiltontrade; ; elles permettent un pipetage de précision sur un large éventail d’applications
Automatisation, Automatisation
Hamilton™ MICROLAB™ STAR, Hamilton™ MICROLAB™ STARlet, Hamilton™ MICROLAB™ STARplus, Hamilton™ MICROLAB™ Nimbus
À filtre
Noir
Sans DNase, RNase ni pyrogène
Rack pour pointes suspendu
1 rack/Pk, 16 PKS/Cs.
PP