Learn More
3M™ Masque antipoussière Aura™ série 9300+
Le masque antipoussière 3M™ Aura™ série 9300+ offre une protection respiratoire. Il est doté d'une conception à 3 panneaux pliables à faible résistance respiratoire et d'un panneau supérieur embossé et sculpté qui contribue à réduire la formation de buée. Il comprend une languette de mise en place sous le menton innovante qui facilite les ajustements et des élastiques à code couleur qui permettent une identification rapide et facile.
16.45€ - 98.40€
Spécification
Certifications / conformité (Europe) | Norme européenne EN 149 pour demi-masques filtrants de protection contre les particules |
---|---|
Certifications (EN) | EN 149 |
Design Type | Coupelle/moulé |
Jetable | Oui |
Type de produit | Masque pour particules multifonction |
Code produit | Marque | Modèle | Facteur de protection assigné (APF) | Avec soupape d’expiration | Sans latex | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Modèle | Facteur de protection assigné (APF) | Avec soupape d’expiration | Sans latex | Prix | Quantité et disponibilité | ||
17608526
|
3M™
7100258912 |
9310+ | FFP1 | Non | Oui |
24.75€
20 pièces |
Expédition estimée: 24-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
17698516
|
3M™
7100258911 |
9312+ | FFP1 | Oui | Oui |
16.45€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
17688516
|
3M™
7100258910 |
9320+ | FFP2 | Non | Oui |
49.55€
20 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
17678516
|
3M™
7100258909 |
9322+ | FFP2 | Oui | Oui |
33.00€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
17668516
|
3M™
7100258908 |
9330+ | FFP3 | Non | Oui |
98.40€
20 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
17618526
|
3M™
7100258913 |
9332+ | FFP3 | Oui | Oui |
65.95€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
Description
- Barrette nasale ergonomique
- Conception ingénieuse à 3 panneaux
- Emballage individuel
- Languette de mise en place innovante
- Panneau supérieur embossé
Spécification
Norme européenne EN 149 pour demi-masques filtrants de protection contre les particules | |
Coupelle/moulé | |
Masque pour particules multifonction | |
Polypropylène | |
Polyisoprène | |
En forme de coupe |
EN 149 | |
Oui | |
Universal | |
Oui | |
Aluminium, polyuréthane |