Learn More
Wheaton™ Flacons de diagnostic en verre ambré de type 1
Les flacons de diagnostic en verre ambré de type 1 Wheaton sont fabriqués à l'aide d'un verre neutre de type 1 conforme aux exigences de l'USP type 1 pour la transmission de la lumière afin de protéger les produits sensibles à la lumière.
116.00€ - 318.00€
Spécification
Couleur | Ambré |
---|---|
Matériau | Verre borosilicaté |
À utiliser avec (application) | Conviennent aux applications de lyophilisation et à toutes les applications pharmaceutiques et diagnostiques |
Type de goulot | À vis |
Modèle | Tubulaire |
Product Code | Brand | Volume (métrique) | Price | Quantity & Availability | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Volume (métrique) | Price | Quantity & Availability | |||||
14873582
|
Wheaton™
102050 |
10 ml |
116.00€
154 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
14893582
|
Wheaton™
102090 |
25 ml |
146.00€
99 pièces |
Expédition estimée: 10-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
14853582
|
Wheaton™
102010 |
3 ml |
267.00€
320 pièces |
Expédition estimée: 10-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
14863582
|
Wheaton™
102030 |
5 ml |
318.00€
320 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
14883582
|
Wheaton™
102070 |
20 ml |
154.00€
130 pièces |
Expédition estimée: 17-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Deux configurations de bouchons possibles : bouchon / bouchon de lyophilisation en PP ou bouchon pour urée revêtu d’EPE
- Les bouchons pour lyophilisateur démontrent une absorption d’humidité très faible
- Le rayon de fond spécialement conçu offre une meilleure résistance pour les applications de lyophilisation
- Offrent une excellente clarté et une précision dimensionnelle de flacon en flacon en raison de leur conception tubulair
Specifications
Ambré | |
Conviennent aux applications de lyophilisation et à toutes les applications pharmaceutiques et diagnostiques | |
Tubulaire | |
Autoclavables |
Verre borosilicaté | |
À vis | |
À vis | |
Flacon de diagnostic |