Learn More
Ansell AlphaTec™ 38-560 Chemical Resistant Butyl Gloves - Gauntlet Cuff
Click to view available options
Dimensions:
7
8
9
10
11
Description
- Niveau de protection élevé contre les gaz, en particulier l’ozone
- Manchette longue de style gantelet pour une protection supplémentaire
- Manchette à bord roulé pour une résistance aux déchirures et un enfilage plus facile
- Finition rugueuse à la main pour une manipulation plus sûre
- Conçu pour un confort avec une forme ergonomique naturelle et incurvée
Spécification
Certifications / conformité (Europe) | Conforme à la norme EN 420:2003 + A1:2009, REACH |
Couleur | Noir |
Matériau | Polymère de butyle |
Dimensions | 10 |
Norme EN388 | 1020X |
EN ISO 374-1 | Type A |
EN ISO 374-1 CODES DE LETTRES CHIMIQUES | ABIKPT |
EN ISO 374-5 | Oui |
Type de manchette de gant | Manchette |
Résistant à | Solvants et acides forts |