Learn More
SCAT™ HPLC Soupape à air V2.0
Les soupapes d'air font partie du système SCAT Safety Cap utilisé pour protéger les solvants dans les bouteilles d'approvisionnement contre la contamination externe. Elles fournissent une égalisation de pression sûre avec de l'air propre pour l'entrée de votre solvant.
37.30€ - 1835.00€
Spécification
Couleur | Red |
---|---|
Matériau | Polyurethane |
Format | UNF 1/4 po 28 G |
Diamètre (métrique) interne | 0.25 in. |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16403819
|
SCAT™
317010 |
1 Valve |
37.30€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17706254
|
SCAT™
397008 |
8 Valves |
201.24€
8 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16433819
|
SCAT™
397010 |
10 Valves |
339.00€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16443819
|
SCAT™
397050 |
50 Valves |
1490.00€
50 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17356429
|
SCAT™
397100 |
100 Valves |
1835.00€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Une ventilation purifiée permet d'obtenir des résultats analytiques précis et reproductibles dans le processus HPLC/UHPLC. L'indicateur de remplacement indique la durée de vie écoulée - ce qui permet de remplacer rapidement la valve d'air après 6 mois d'utilisation.Spécification
Red | |
Polyurethane | |
UNF 1/4 po 28 G | |
0.25 in. |