Learn More
Fisherbrand™ Kit de contrôle des déversements spécifique aux produits chimiques neutralisants acides
Kit de contrôle des déversements Brady contenant des polymères neutralisants chimiques, qui assurent le contrôle des déversements en toute sécurité.
Marque: Fisherbrand™
229.26 EUR valable jusqu'au 2024-05-31
Utilisez le code promo "21679" pour bénéficier de cette offre.
Informations supplémentaires : Poids : 2.50000kg
Description
- Contient des polymères neutralisants chimiques
- Inclut un indicateur de changement de couleur qui reflète la neutralisation
Spécification
Sorbant pour produits chimiques | |
2 x BAG-DIS-YEL (834179), 1 x SPK-HAND-HAZ (198786), 2 x HAZ412 (813850), 10 x UN100-E (813842), 1 x SPK-BRIL (198784), 1 x SPK-SUITDIS (198790), 1 x SPC-ACID, 1 x seau, 1 x pelle et racloir |