Learn More
Fisherbrand™ Homogénéiseur 850
L’homogénéiseur 850 Fisherbrand™ est spécialement conçu pour perturber, émulsifier ou homogénéiser un large éventail d’échantillons dans des volumes allant de 0,2 ml à 5 L.
Marque:  Fisherbrand™
Code nomenclature Nacres: NB.73
Informations supplémentaires : Poids : 7.34400kg
Code produit. 15505819
  • 1805.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 13-06-2024
Description
  • Puissant moteur de 850 W
  • Le contrôle numérique intégré de la vitesse affiche la vitesse et le temps d’exécution
  • Commande de vitesse variable, de 5 000 à 28 000 tr/min
  • Compatible avec les sondes de générateur jetables et en acier inox
  • Plage de traitement de 0,2 ml à 5 L
  • Comprend une pince de moteur
  • Le support (plaque de base et montant) est vendu séparément ; voir réf. 15535819
Compliance
Approuvé CE
Prestations de service
Garantie de 2 ans
Spécification
Spécification
Homogénéiseur
220 V, 850 W, cordon UE/R.-U.
6,9 cm
Homogénéisation de tissus, rupture de tissus, extraction de protéines, extraction d’ARN, extraction d’ADN, extraction de métabolites, émulsification, protéomique, PCR, extraction d’enzymes, agitation à grande vitesse, poudre en suspension, génomique, métabolomique
1 de chaque
1,6 kg
5000 à 28 000 tr/min
0,2 ml à 5 L
21,5 cm
Homogénéiseur, pince de moteur. (Support vendu séparément, réf. 15535819)
Fiche UE/R.-U.