Learn More
2,4-Dinitrophenylhydrazine, moist solid, contains min. 30% water, Thermo Scientific Chemicals
Identifiants chimiques
CAS | 119-26-6, 7732-18-5 |
---|---|
Formule moléculaire | C6H6N4O4 |
Numéro MDL | MFCD00007578 |
Clé InChI | HORQAOAYAYGIBM-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 2,4-dinitrophenyl hydrazine, 2,4-dnph, hydrazine, 2,4-dinitrophenyl, 1-hydrazino-2,4-dinitrobenzene, dnph, brady's reagent, 2,4-dinitrofenylhydrazin, unii-1n39kd7qpj, ccris 3140, 2,4-dnp hydrazine |
CID PubChem | 3772977 |
ChEBI | CHEBI:66932 |
Nom IUPAC | (2,4-dinitrophényl)hydrazine |
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
119-26-6, 7732-18-5 | |
MFCD00007578 | |
2,4-dinitrophenyl hydrazine, 2,4-dnph, hydrazine, 2,4-dinitrophenyl, 1-hydrazino-2,4-dinitrobenzene, dnph, brady's reagent, 2,4-dinitrofenylhydrazin, unii-1n39kd7qpj, ccris 3140, 2,4-dnp hydrazine | |
CHEBI:66932 |
C6H6N4O4 | |
HORQAOAYAYGIBM-UHFFFAOYSA-N | |
3772977 | |
(2,4-dinitrophényl)hydrazine |
Spécification
2, 4-Dinitrophenylhydrazine | |
198°C to 204°C | |
Authentic | |
(O2N)2C6H3NHNH2 | |
15, 489 | |
15, 3311 | |
HORQAOAYAYGIBM-UHFFFAOYSA-N | |
(2,4-dinitrophényl)hydrazine | |
3772977 | |
198.14 | |
Liquide |
119-26-6, 7732-18-5 | |
Marron-orange à jaune | |
C6H6N4O4 | |
MFCD00007578 | |
01,330; 02,176 | |
2,4-dinitrophenyl hydrazine, 2,4-dnph, hydrazine, 2,4-dinitrophenyl, 1-hydrazino-2,4-dinitrobenzene, dnph, brady's reagent, 2,4-dinitrofenylhydrazin, unii-1n39kd7qpj, ccris 3140, 2,4-dnp hydrazine | |
C1=CC(=C(C=C1[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-])NN | |
198.138 | |
CHEBI:66932 | |
≥98.0% (HPLC) |
Sécurité et traitement
GHS H Statement:
Flammable solid.
Suspected of causing cancer.
Harmful if swallowed.
Explosive when dry.
GHS P Statement:
Use personal protective equipment as required.
IF SWALLOWED: Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell.
IF INHALED: Remove victim to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
Warning
missing translation for 'einecsNumber' : 204-309-3
missing translation for 'rtecsNumber' : MV3325000
missing translation for 'tsca' : TSCA
- 2,4-Dinitrophenylhydrazine, moist solid, contains min. 30% water
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Matière solide inflammable Catégorie 1
- Toxicité aiguë Catégorie 4
Mention de danger
- H228-Matière solide inflammable.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- EUH001-Explosif à l'état sec.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
RUO – Research Use Only